Key Documents
AV37629
Sigma-Aldrich
Anti-ZHX2 (AB2) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
92 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... ZHX2(387609)
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the C terminal region of mouse ZHX2
Działania biochem./fizjol.
ZHX2 a zinc fingers and homeoboxes (ZHX) protein that is directly involved in the regulation of AFP synthesis. It also controls AFP levels only indirectly, e.g., by regulating the synthesis of a hormone that controls AFP synthesis.
Sekwencja
Synthetic peptide located within the following region: SGIVDFVEVTVGEEDAISEKWGSWSRRVAEGTVERADSDSDSTPAEAGQA
Postać fizyczna
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Elena Manara et al.
Blood, 124(2), 263-272 (2014-04-04)
A rare location, t(6;11)(q27;q23) (MLL-AF6), is associated with poor outcome in childhood acute myeloid leukemia (AML). The described mechanism by which MLL-AF6, through constitutive self-association and in cooperation with DOT-1L, activates aberrant gene expression does not explain the biological differences