Kluczowe dokumenty
AV37392
Sigma-Aldrich
Anti-TTC19 (AB1) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
39 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
mouse ... TTC19(72795)
Opis ogólny
TTC19 zawiera domenę tetratricopeptide repeat (TPR), która, jak się uważa, bierze udział w interakcjach białko-białko. Niedawno wykazano, że mutacje w TTC19 powodują niedobór mitochondrialnego kompleksu III i upośledzenie neurologiczne u ludzi. Dokładna funkcja tego białka nie jest znana.
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu N-końcowego mysiego TTC19
Działania biochem./fizjol.
Funkcja TTC19 nie została jeszcze w pełni określona.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: RTRGAPARGHGVLPLLAALAWFSRPAATAEQPGEDASDEAEAEIIQLLKQ
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Daniele Ghezzi et al.
Nature genetics, 43(3), 259-263 (2011-02-01)
Although mutations in CYTB (cytochrome b) or BCS1L have been reported in isolated defects of mitochondrial respiratory chain complex III (cIII), most cIII-defective individuals remain genetically undefined. We identified a homozygous nonsense mutation in the gene encoding tetratricopeptide 19 (TTC19)