Kluczowe dokumenty
AV37269
Sigma-Aldrich
Anti-RBM14 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
63 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... RBM14(56275)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu N-końcowego mysiego RBM14
Działania biochem./fizjol.
RBM14 jest białkiem wiążącym RNA (RBP). RBP przyczyniają się do ekspresji genów poprzez regulację formy, obfitości i stabilności zarówno kodującego, jak i niekodującego RNA. W mózgu kręgowców RBP odpowiadają za wiele charakterystycznych cech przetwarzania RNA, takich jak zależna od aktywności lokalizacja transkryptu i zlokalizowana synteza białek.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: KEADAKAAIAQLNGKEVKGKRINVELSTKGQKKGPALAIQSGDKTKKPGA
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Lanea M Keller et al.
Head & neck, 36(12), 1677-1684 (2013-10-12)
The purpose of this study was to report associations between p16 status, clinicopathologic characteristics, and outcomes for head and neck squamous cell carcinoma of unknown primary (CUP). Specimens of squamous cell CUP were reanalyzed. Human papillomavirus (HPV) status was determined
Patrick J Cimino et al.
Experimental and molecular pathology, 96(3), 310-315 (2014-04-08)
Viral pathogens have been implicated in the development of certain cancers including human papillomavirus (HPV) in squamous cell carcinoma and Epstein-Barr virus (EBV) in Burkitt's lymphoma. The significance of viral pathogens in brain tumors is controversial, and human cytomegalovirus (HCMV)
Fangli Cao et al.
International journal of clinical and experimental medicine, 7(10), 3430-3438 (2014-11-25)
The prognostic value of the HPV status in ESCC is much controversial, this study aimed to determine the prognostic importance of high-risk HPV and p16 in patients with ESCC. A total of 105 consecutive patients who underwent esophagectomy in 2008
Thomas Knösel et al.
Journal of clinical pathology, 67(7), 592-598 (2014-04-22)
p16(INK4a) is an important factor in carcinogenesis, and its expression is linked to oncogene-induced senescence. Very recently it was shown that upregulation and downregulation of p16 indicates a senescence barrier in the serrated route of colorectal cancer. However, in soft
Jinmiao Chen et al.
Virology, 462-463, 14-24 (2014-08-06)
Two classes of Human papillomaviruses (HPV) infect the anogenital track: high risk viruses that are associated with risk of cervical cancer and low risk types that drive development of benign lesions, such as condylomas. In the present study, we established