Kluczowe dokumenty
AV37186
Sigma-Aldrich
Anti-MEF2A antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
55 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, guinea pig, goat, horse, human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... MEF2A(17258)
Opis ogólny
The previously assigned protein identifier Q6P8Q3 has been merged into Q60929. Full details can be found on the UniProt database.
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the N terminal region of mouse MEF2A
Działania biochem./fizjol.
MEF2a belongs to MEF2 family. Members of MEF2 family of transcription factors bind a conserved A/T-rich sequence in the control regions of numerous muscle-specific genes
Sekwencja
Synthetic peptide located within the following region: ESRTNSDIVETLRKKGLNGCESPDADDYFEHSPLSEDRFSKLNEDSDFIF
Postać fizyczna
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1