Kluczowe dokumenty
AV36913
Sigma-Aldrich
Anti-ASCL2 (AB2) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
29 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
mouse ... ASCL2(17173)
Opis ogólny
Achaete-scute complex homolog 2 (Drosophila), ASCL2, jest czynnikiem transkrypcyjnym bHLH. U myszy ulega on ekspresji podczas rozwoju pozazarodkowych linii trofoblastów, ale ulega represji w innych tkankach i jest niezbędny do prawidłowego rozwoju łożyska.
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego ASCL2
Działania biochem./fizjol.
Mysz ASCL2 jest członkiem rodziny czynników transkrypcyjnych typu basic helix-loop-helix (BHLH). Jest to pierwszy czynnik transkrypcyjny, który odgrywa kluczową rolę w rozwoju linii trofoblastów ssaków.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: AAVARRNERERNRVKLVNLGFQALRQHVPHGGANKKLSKVETLRSAVEYI
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
JMJD2A is a novel N-CoR-interacting protein and is involved in repression of the human transcription factor achaete scute-like homologue 2 (ASCL2/Hash2).
Zhang, D.
Molecular and Cellular Biology, 15, 6404-6414 (2005)