Kluczowe dokumenty
AV36578
Sigma-Aldrich
Anti-ANXA3 (AB1) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Synonim(y):
Anti-Annexin A3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
36 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ANXA3(306)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na region N-końcowy ludzkiego ANXA3
Działania biochem./fizjol.
ANXA3 jest zależnym od wapnia białkiem wiążącym fosfolipidy, należącym do rodziny aneksyn. Jest antykoagulantem i promuje nowotworzenie i chemiooporność w raku wątrobowokomórkowym. ANXA3 hamuje aktywność fosfolipazy A2 i zapobiega rozszczepieniu 1,2-cyklicznego fosforanu inozytolu do postaci 1-fosforanu inozytolu.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: MASIWVGHRGTVRDYPDFSPSVDAEAIQKAIRGIGTDEKMLISILTERSN
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Na Wu et al.
Clinical & translational oncology : official publication of the Federation of Spanish Oncology Societies and of the National Cancer Institute of Mexico, 15(2), 106-110 (2012-09-27)
Annexin family proteins are a well-known multigene family of Ca(2+)-regulated phospholipid- and membrane-binding proteins. As one of the annexin family genes/proteins, accumulated researches have begun to reveal that annexin A3 (Anxa3) exhibits important roles in tumor development, metastasis and drug
Qiu-Zhong Pan et al.
Molecular carcinogenesis, 54(8), 598-607 (2014-01-01)
Annexin A3 (ANXA3) has been found to play important roles in cancer progression, metastasis, and drug resistance; however, its role in hepatocellular carcinoma (HCC) remains unknown. In this study, we investigated the expression level, clinical significance and biologic function of
Volker Gerke et al.
Nature reviews. Molecular cell biology, 6(6), 449-461 (2005-06-02)
Eukaryotic cells contain various Ca(2+)-effector proteins that mediate cellular responses to changes in intracellular Ca(2+) levels. A unique class of these proteins - annexins - can bind to certain membrane phospholipids in a Ca(2+)-dependent manner, providing a link between Ca(2+)
Hiroshi Nishiura et al.
Experimental and molecular pathology, 97(2), 241-246 (2014-07-19)
The roles of annexin A3 (ANXA3) in macrophages are not fully understood. In contrast to C5a, we have demonstrated that C-terminal ribosomal protein S19 (RP S19)-tagged S-tagged C5a (S-tagged C5a/RP S19) raises an alternative cytoplasmic calcium oscillation by extracellular calcium
Tangli Xiao et al.
Molecular and cellular biochemistry, 394(1-2), 145-154 (2014-05-23)
The aim was to explore the effects of rapamycin on autophagy and injury of podocytes in streptozocin (STZ)-induced type 1 diabetic mice, and its role in delaying progression of diabetic nephropathy. In this study, male Balb/c mice were divided into