Kluczowe dokumenty
AV35123
Sigma-Aldrich
Anti-VDAC2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-FLJ23841, Anti-RP11-375G3.1, Anti-Voltage-dependent anion channel 2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
32 kDa
reaktywność gatunkowa
dog, bovine, guinea pig, rabbit, rat, human, horse, mouse
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... VDAC2(7417)
Opis ogólny
VDAC2 jest zależnym od napięcia kanałem anionowym, który tworzy szlak dyfuzji metabolitów przez zewnętrzną błonę mitochondriów. Badania wykazały, że VDAC2 oddziałuje z BAK, a następnie reguluje mitochondrialną apoptozę/śmierć komórkową.
Przeciwciało Rabbit Anti-VDAC2 rozpoznaje VDAC2 kurczaka, człowieka, myszy, szczura, bydła, świni, psa, królika i danio pręgowanego.
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na region N-końcowy ludzkiego VDAC2
Zastosowanie
Królicze przeciwciało anty-VDAC2 jest odpowiednie do aplikacji western blot w stężeniu 0,25 μg/ml.
Działania biochem./fizjol.
VDAC2 tworzy kanał przez zewnętrzną błonę mitochondrialną, który umożliwia dyfuzję małych cząsteczek hydrofilowych. Kanał przyjmuje konformację otwartą przy niskim lub zerowym potencjale błony i konformację zamkniętą przy potencjale powyżej 30-40 mV. Stan otwarty ma słabą selektywność anionową, podczas gdy stan zamknięty jest selektywny kationowo.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: MATHGQTCARPMCIPPSYADLGKAARDIFNKGFGFGLVKLDVKTKSCSGV
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Michael Lazarou et al.
The Journal of biological chemistry, 285(47), 36876-36883 (2010-09-21)
Bax and Bak are pro-apoptotic factors that are required for cell death by the mitochondrial or intrinsic pathway. Bax is found in an inactive state in the cytosol and upon activation is targeted to the mitochondrial outer membrane where it
Soumya Sinha Roy et al.
EMBO reports, 10(12), 1341-1347 (2009-10-13)
Truncated BID (tBID), a proapoptotic BCL2 family protein, induces BAK/BAX-dependent release of cytochrome c and other mitochondrial intermembrane proteins to the cytosol to induce apoptosis. The voltage-dependent anion channels (VDACs) are the primary gates for solutes across the outer mitochondrial
Mayumi Watanabe et al.
Toxicology, 322, 43-50 (2014-05-08)
Parkin is an E3 ubiquitin ligase involved in the elimination of damaged mitochondria. Ubiquitination of mitochondrial substrates by Parkin results in proteasomal as well as lysosomal degradation of mitochondria, the latter of which is executed by the autophagy machinery and