Kluczowe dokumenty
AV34981
Sigma-Aldrich
Anti-GABRA3 (AB1) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Synonim(y):
Anti-γ-Aminobutyric acid (GABA) A receptor, α 3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
55 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, guinea pig, horse, human, rabbit, dog, rat, bovine
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GABRA3(2556)
Opis ogólny
GABRA3 koduje podjednostkę α3 receptora GABAA. Wariacje genetyczne w GABRA3 zostały powiązane z rozpaczą behawioralną, zaburzeniami afektywnymi dwubiegunowymi i tyreotoksycznym okresowym porażeniem hipokaliemicznym.
Królicze przeciwciało anty-GABRA3 rozpoznaje bydlęce, ludzkie, mysie, szczurze i psie GABRA3.
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego GABRA3
Zastosowanie
Królicze przeciwciało anty-GABRA3 jest odpowiednie do aplikacji western blot w stężeniu 2,5 μg/ml.
Działania biochem./fizjol.
GABA jest głównym neuroprzekaźnikiem hamującym w mózgu ssaków, gdzie działa na receptory GABA-A, które są kanałami chlorkowymi bramkowanymi ligandami. Przewodnictwo chlorkowe tych kanałów może być modulowane przez czynniki takie jak benzodiazepiny, które wiążą się z receptorem GABA-A. Zidentyfikowano co najmniej 16 różnych podjednostek receptorów GABA-A.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: AEVVYSWTLGKNKSVEVAQDGSRLNQYDLLGHVVGTEIIRSSTGEYVVMT
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Wallaya Jongjaroenprasert et al.
Clinical endocrinology, 68(4), 646-651 (2007-11-01)
Genetic predisposition has been suggested to play role in the pathogenesis of thyrotoxic hypokalaemic periodic paralysis (THPP). In this study, we assessed the differences of single-nucleotide polymorphisms (SNP) allelic frequency between THPP patients and well-characterized controls in order to find
I Massat et al.
Molecular psychiatry, 7(2), 201-207 (2002-02-13)
The available data from preclinical and pharmacological studies on the role of gamma amino butyric acid (GABA) support the hypothesis that a dysfunction in brain GABAergic system activity contributes to the vulnerability to bipolar affective disorders (BPAD). Moreover, the localization
Brooke H Miller et al.
Mammalian genome : official journal of the International Mammalian Genome Society, 21(5-6), 247-257 (2010-06-01)
The Tail Suspension Test (TST), which measures behavioral despair, is widely used as an animal model of human depressive disorders and antidepressant efficacy. In order to identify novel genes involved in the regulation of TST performance, we crossed an inbred