Kluczowe dokumenty
AV34704
Sigma-Aldrich
Anti-ZMyND11 (AB1) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Synonim(y):
Anti-BRAM1, Anti-BS69, Anti-MGC111056, Anti-RP11-486H9.1, Anti-Zinc finger, MyND domain containing 11
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
42 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat, horse, guinea pig, bovine, dog, rabbit, mouse
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ZMYND11(10771)
Opis ogólny
ZMyND11 jest białkiem cynkowo-palcowym, które łączy H3, 3K36me3 z supresją nowotworów i wydłużaniem transkrypcji. ZMyND11 ma również związek ze słabo zróżnicowaną białaczką szpikową.
Królicze przeciwciało anty-ZMyND11 rozpoznaje bydlęce, kurze, ludzkie, mysie, szczurze i psie ZMyND11.
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego ZMYND11
Zastosowanie
Królicze przeciwciało anty-ZMyND11 (AB1) jest odpowiednie do testów western blot (2,5 μg/ml) i IHC (4-8 μg/ml).
Działania biochem./fizjol.
ZMYND11 został po raz pierwszy zidentyfikowany na podstawie jego zdolności do wiązania białka E1A adenowirusa. Białko to lokalizuje się w jądrze. Działa jako represor transkrypcji, a ekspresja E1A hamuje tę represję.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: SMGWKKACDELELHQRFLREGRFWKSKNEDRGEEEAESSISSTSNEQLKV
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Recurrent translocation (10;17)(p15;q21) in acute poorly differentiated myeloid leukemia likely results in ZMYND11-MBTD1 fusion.
Etienne De Braekeleer et al.
Leukemia & lymphoma, 55(5), 1189-1190 (2013-08-07)
Santanu Adhikary et al.
The Journal of biological chemistry, 291(6), 2664-2681 (2015-12-15)
ZMYND8 (zinc finger MYND (Myeloid, Nervy and DEAF-1)-type containing 8), a newly identified component of the transcriptional coregulator network, was found to interact with the Nucleosome Remodeling and Deacetylase (NuRD) complex. Previous reports have shown that ZMYND8 is instrumental in
Hong Wen et al.
Nature, 508(7495), 263-268 (2014-03-05)
Recognition of modified histones by 'reader' proteins plays a critical role in the regulation of chromatin. H3K36 trimethylation (H3K36me3) is deposited onto the nucleosomes in the transcribed regions after RNA polymerase II elongation. In yeast, this mark in turn recruits