Kluczowe dokumenty
AV34040
Sigma-Aldrich
Anti-RGS16 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Synonim(y):
Anti-Regulator of G-protein signalling 16
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
23 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse, pig, dog, rat
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RGS16(6004)
Opis ogólny
Poprzednio przypisany identyfikator białka Q5VYN9 został połączony z O15492. Pełne informacje można znaleźć w bazie danych UniProt.
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu C-końcowego ludzkiego RGS16
Działania biochem./fizjol.
RGS16 należy do rodziny "regulatorów sygnalizacji białek G". Hamuje transdukcję sygnału poprzez zwiększenie aktywności GTPazy podjednostek alfa białka G. Może również odgrywać rolę w regulacji kinetyki sygnalizacji w kaskadzie fototransdukcji.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: DAAQGKTRTLMEKDSYPRFLKSPAYRDLAAQASAASATLSSCSLDEPSHT
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)