Kluczowe dokumenty
AV33827
Sigma-Aldrich
Anti-FABP7 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Synonim(y):
Anti-Fatty acid binding protein 7, brain
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
15 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, guinea pig, human, dog, horse, rabbit, rat, bovine
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FABP7(2173)
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the N terminal region of human FABP7
Działania biochem./fizjol.
The protein encoded by FABP7 is a brain fatty acid binding protein. Fatty acid binding proteins (FABPs) are a family of small, highly conserved, cytoplasmic proteins that bind long-chain fatty acids and other hydrophobic ligands. FABPs are thought to play roles in fatty acid uptake, transport, and metabolism.
Sekwencja
Synthetic peptide located within the following region: NFDEYMKALGVGFATRQVGNVTKPTVIISQEGDKVVIRTLSTFKNTEISF
Postać fizyczna
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
June-Hee Park et al.
PloS one, 9(5), e94755-e94755 (2014-05-14)
Dividing cells can be detected in the live brain by positron emission tomography or optical imaging. Here we apply proton magnetic resonance spectroscopy (1HMRS) and a widely used spectral fitting algorithm to characterize the effect of increased neurogenesis after electroconvulsive