Kluczowe dokumenty
AV33823
Sigma-Aldrich
Anti-FABP3 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Synonim(y):
Anti-Fatty acid binding protein 3, muscle and heart (mammary-derived growth inhibitor)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
15 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FABP3(2170)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu N-końcowego ludzkiego FABP3
Działania biochem./fizjol.
Gen białka wiążącego kwasy tłuszczowe 3 (FABP3) zawiera cztery eksony, a jego funkcją jest zatrzymanie wzrostu komórek nabłonka gruczołu sutkowego. Gen ten jest kandydatem na gen supresorowy nowotworu dla ludzkiego raka piersi.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: NGDILTLKTHSTFKNTEISFKLGVEFDETTADDRKVKSIVTLDGGKLVHL
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
S M Zhao et al.
Lipids, 44(11), 1029-1037 (2009-10-23)
Intramuscular fat (IMF) content affects meat quality and varies in different pig breeds. However, the underlying mechanisms of different IMF depositions in different genetic backgrounds of pigs have not been fully elucidated as yet. Lipid metabolism theoretically contributes to the
Ariful Islam et al.
The Journal of nutrition, 144(10), 1509-1516 (2014-08-15)
Low placental fatty acid (FA) transport during the embryonic period has been suggested to result in fetal developmental disorders and various adult metabolic diseases, but the molecular mechanism by which FAs are transported through the placental unit remains largely unknown.