Kluczowe dokumenty
AV33739
Sigma-Aldrich
Anti-TBX4 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-T-box 4
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
60 kDa
reaktywność gatunkowa
rabbit, sheep, horse, rat, dog, guinea pig, human, mouse, bovine, goat
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TBX4(9496)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego TBX4
Działania biochem./fizjol.
Gen TBX4 jest członkiem filogenetycznie konserwatywnej rodziny genów, które mają wspólną domenę wiążącą DNA, T-box. Geny T-box kodują czynniki transkrypcyjne zaangażowane w regulację procesów rozwojowych. Gen ten jest ludzkim homologiem mysiego Tbx4, który jest ściśle powiązany z Tbx2 na mysim chromosomie 11. Podobnie gen ten, jak TBX2, mapuje się na ludzkim chromosomie 17. Badania ekspresji u myszy i kurczaków pokazują, że Tbx4 ulega ekspresji w rozwijających się pąkach kończyn tylnych, ale nie przednich, co sugeruje rolę tego genu w regulacji rozwoju kończyn i określaniu ich tożsamości.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: LRVARLQSKEYPVISKSIMRQRLISPQLSATPDVGPLLGTHQALQHYQHE
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)