Kluczowe dokumenty
AV33376
Sigma-Aldrich
Anti-STAT4 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Synonim(y):
Anti-Signal transducer and activator of transcription 4
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
86 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rabbit, horse, dog, pig
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... STAT4(6775)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu N-końcowego ludzkiego STAT4
Działania biochem./fizjol.
STAT4 jest członkiem rodziny czynników transkrypcyjnych STAT. W odpowiedzi na cytokiny i czynniki wzrostu, członkowie rodziny STAT są fosforylowani przez kinazy związane z receptorami, a następnie tworzą homo- lub heterodimery, które przemieszczają się do jądra komórkowego, gdzie działają jako aktywatory transkrypcji. Białko to jest niezbędne do pośredniczenia w odpowiedzi na IL12 w limfocytach i regulowania różnicowania komórek pomocniczych T.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: IGGPLHNGLDQLQNCFTLLAESLFQLRRQLEKLEEQSTKMTYEGDPIPMQ
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Lei Lv et al.
Journal of molecular and cellular cardiology, 74, 284-294 (2014-06-17)
Signal transducer and activator of transcription 4 (STAT4) has been associated with susceptibility to autoimmune diseases. Intriguingly, we previously reported that STAT4 might play a critical role in vascular smooth muscle cell (VSMC) proliferation. The present study therefore investigated the
Xiaoying Zhou et al.
Helicobacter, 19(3), 174-181 (2014-03-19)
Recent studies found that gastric cancer patients with Helicobacter pylori infection had a better response to chemotherapy and had an improved overall prognosis compared with those without. However, the underlying mechanism remains unknown. Quantitative real-time PCR (qRT-PCR) was utilized to