Kluczowe dokumenty
AV33286
Sigma-Aldrich
Anti-SHOX2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-Short stature homeobox 2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
35 kDa
reaktywność gatunkowa
dog, rat, rabbit, mouse, horse, bovine, human, guinea pig
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... SHOX2(6474)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiej SHOX2
Działania biochem./fizjol.
SHOX2 jest członkiem rodziny genów homeo box, które kodują białka zawierające motyw 60 reszt aminokwasowych, który reprezentuje domenę wiążącą DNA. Geny homeo box zostały szeroko scharakteryzowane jako regulatory transkrypcji zaangażowane w tworzenie wzorców zarówno u bezkręgowców, jak i kręgowców. Kilka ludzkich zaburzeń genetycznych jest spowodowanych aberracjami w ludzkich genach homeo box. SHOX jest pseudoautosomalnym genem homeo box, który jest uważany za odpowiedzialny za idiopatyczny niski wzrost i odgrywa rolę w fenotypie niskiego wzrostu u pacjentów z zespołem Turnera. Gen ten jest członkiem rodziny genów homeo box, które kodują białka zawierające motyw 60 reszt aminokwasowych, który reprezentuje domenę wiążącą DNA. Geny homeo box zostały szeroko scharakteryzowane jako regulatory transkrypcji zaangażowane w tworzenie wzorców zarówno u bezkręgowców, jak i kręgowców. Kilka ludzkich zaburzeń genetycznych jest spowodowanych aberracjami w ludzkich genach homeo box. SHOX jest pseudoautosomalnym genem homeo box, który jest uważany za odpowiedzialny za idiopatyczny niski wzrost i odgrywa rolę w fenotypie niskiego wzrostu u pacjentów z zespołem Turnera. Gen ten jest uważany za gen kandydujący dla zespołu Cornelii de Lange. Zaobserwowano alternatywny splicing w tym miejscu i zidentyfikowano dwa warianty, z których każdy koduje odrębną izoformę.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: SEARVQVWFQNRRAKCRKQENQLHKGVLIGAASQFEACRVAPYVNVGALR
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Juan Liu et al.
The Journal of urology, 191(6), 1920-1926 (2014-01-21)
We investigated oxidative damage caused by and antioxidant responses to peroxiredoxins in the mouse testis at different time points after vasectomy. Mice were divided into a sham operated control group and a vasectomized group. Testicular samples were collected 2 to