AV32759
Anti-HMG20A (AB2) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-FLJ10739, Anti-HMGX1, Anti-High-mobility group 20A
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
40 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, dog, guinea pig, horse, human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... HMG20A(10363)
Opis ogólny
Rabbit Anti-HMG20A (AB2) antibody recognizes bovine, human, mouse, rat, and canine HMG20A.
Immunogen
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Sekwencja
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3