Kluczowe dokumenty
AV32642
Sigma-Aldrich
Anti-HOXC11 (AB2) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Synonim(y):
Anti-HOX3H, Anti-Homeobox C11, Anti-MGC4906
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
34 kDa
reaktywność gatunkowa
horse, rabbit, human, bovine, rat, mouse, guinea pig
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... HOXC11(3227)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego HOXC11
Działania biochem./fizjol.
HOXC11 należy do rodziny homeobox. Rodzina homeobox to wysoce konserwatywna rodzina czynników transkrypcyjnych, które odgrywają ważną rolę w morfogenezie u wszystkich organizmów wielokomórkowych. HOXC11 jest jednym z kilku białek homeobox HOXC. HOXC11 wiąże się z elementem promotorowym hydrolazy laktazy-floryzyny. Może również odgrywać rolę we wczesnym rozwoju jelit. Gen ten należy do rodziny genów homeobox. Geny homeobox kodują wysoce konserwatywną rodzinę czynników transkrypcyjnych, które odgrywają ważną rolę w morfogenezie u wszystkich organizmów wielokomórkowych. Ssaki posiadają cztery podobne klastry genów homeobox, HOXA, HOXB, HOXC i HOXD, które znajdują się na różnych chromosomach i składają się z 9 do 11 genów ułożonych w tandemie. Gen ten jest jednym z kilku genów homeobox HOXC zlokalizowanych w klastrze na chromosomie 12. Produkt tego genu wiąże się z elementem promotorowym hydrolazy laktazy-floryzyny. Może również odgrywać rolę we wczesnym rozwoju jelit. Opisano alternatywnie splicowany wariant kodujący krótszą izoformę, ale jej pełna długość nie została określona.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: DRFFDNAYCGGDPPAEPPCSGKGEAKGEPEAPPASGLASRAEAGAEAEA
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
C Mitchelmore et al.
The Journal of biological chemistry, 273(21), 13297-13306 (1998-05-28)
The lactase-phlorizin hydrolase (LPH) gene is expressed specifically in the enterocytes of the small intestine. LPH levels are high in newborn mammals, but decrease after weaning. We have previously suggested that the promoter element CE-LPH1, located at -40 to -54
Yan Zhuang et al.
Molecular carcinogenesis, 54(12), 1656-1667 (2014-10-21)
Epigenetic regulation of gene expression is critical to phenotypic maintenance and transition of human breast cancer cells. HOX antisense intergenic RNA (HOTAIR) is a long intergenic non-coding RNA that epigenetically represses gene expression via recruitment of enhancer of zeste homolog
Marie McIlroy et al.
Cancer research, 70(4), 1585-1594 (2010-02-11)
Mechanisms of acquired resistance to endocrine therapy in breast cancer, a major clinical challenge, are poorly understood. We have used a mass spectrometry-based screen to identify proteins that are associated with the endocrine-resistant phenotype. In this study, we report the