Kluczowe dokumenty
AV32331
Sigma-Aldrich
Anti-EYA3 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-Eyes absent homolog 3 (Drosophila)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
63 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... EYA3(2140)
Opis ogólny
EYA3 oddziałuje z Six1, a następnie aktywuje ekspresję TSHβ w odpowiedzi na zmiany światła w układzie fotoperiodycznym myszy. Ekspresja EYA3 jest również związana z mięsakiem Ewinga.
Przeciwciało Rabbit Anti-EYA3 rozpoznaje ludzkie, mysie, szczurze i psie EYA3.
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego EYA3
Zastosowanie
Królicze przeciwciało anty-EYA3 może być stosowane w aplikacjach IHC (4-8 μg/ml) i western blot (0,05-1,0 μg/ml).
Działania biochem./fizjol.
Eyes absent homolog 3 (EYA3) jest członkiem rodziny białek Eyes absent (EYA). Białko to może działać jako aktywator transkrypcji i odgrywać rolę podczas rozwoju. Podobne białko u myszy może działać jako aktywator transkrypcji. Dla tego genu zidentyfikowano dwa warianty transkryptu kodujące różne izoformy.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: QSRKNMTSKNRGKRKADATSSQDSELERVFLWDLDETIIIFHSLLTGSYA
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Koh-Hei Masumoto et al.
Current biology : CB, 20(24), 2199-2206 (2010-12-07)
Living organisms detect seasonal changes in day length (photoperiod) [1-3] and alter their physiological functions accordingly to fit seasonal environmental changes. TSHβ, induced in the pars tuberalis (PT), plays a key role in the pathway that regulates vertebrate photoperiodism [4
Tyler P Robin et al.
Molecular cancer research : MCR, 10(8), 1098-1108 (2012-06-23)
Ewing sarcoma is an aggressive pediatric cancer of the bone and soft tissue, in which patients whose tumors have a poor histologic response to initial chemotherapy have a poor overall prognosis. Therefore, it is important to identify molecules involved in