Kluczowe dokumenty
AV31200
Sigma-Aldrich
Anti-ISGF3G antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-IRF-9, Anti-ISGF3, Anti-ISGF3G, Anti-p48
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
44 kDa
reaktywność gatunkowa
rabbit, human, rat, bovine, mouse, guinea pig, dog, horse
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... ISGF3G(10379)
Opis ogólny
Czynnik regulacyjny interferonu 9 (ISGF3G, IRF-9, p48) jest wiążącym DNA składnikiem heterotrimerycznego czynnika transkrypcyjnego ISGF3, który jest aktywowany przez interferon α i β (IFN typu I). Pozostałe dwa składniki ISGF3 to STAT1 i STAT2. ISGF3 gamma lub kompleksy zawierające ISGF3 gamma są zaangażowane w niezależne od IRF-1 szlaki pośredniczące w regulacji genów IFN. ISGF3 odgrywa główną rolę w przekazywaniu sygnału z powierzchni komórki do jądra poprzez czynniki regulacyjne p84/91 i p113.
Królicze poliklonalne przeciwciało anty-ISGF3G reaguje ze świńskim, bydlęcym, ludzkim, mysim, szczurzym i zebrafish czynnikiem regulującym interferon 9/ISGF3 gamma.
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu N-końcowego ludzkiego ISGF3G
Zastosowanie
Królicze poliklonalne przeciwciało anty-ISGF3G jest stosowane do znakowania czynnika regulacyjnego interferonu 9/ISGF3 gamma w celu wykrywania i oznaczania ilościowego za pomocą technik immunocytochemicznych i immunohistochemicznych (IHC). Jest stosowane jako sonda do określania obecności i roli czynnika regulacyjnego interferonu 9/ISGF3 gamma w pośredniczeniu w sygnalizacji interferonu α i β (IFN typu I).
Królicze przeciwciało anty-ISGF3G może być stosowane do aplikacji western blotting w stężeniu 2,5 μg/ml.
Działania biochem./fizjol.
ISGF3G działa w celu rekrutacji polimerazy RNA II do promotora genów stymulowanych interferonem i wymaga deacetylaz histonowych. Wady ISGF3 mogą powodować oporność na leczenie IFN-.(2a).
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: PWKHAGKQDFREDQDAAFFKAWAIFKGKYKEGDTGGPAVWKTRLRCALNK
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hou-Zao Chen et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 34(36), 11897-11912 (2014-09-05)
The failure of past efforts to develop effective stroke treatments is at least partially because these treatments often interfered with essential physiological functions, even though they are targeted toward pathophysiological events, such as inflammation, excitotoxicity, and oxidative stress. Thus, the
Shinichi Kadota et al.
Nucleic acids research, 42(12), 7642-7653 (2014-06-01)
Chromatin structure and its alteration play critical roles in the regulation of transcription. However, the transcriptional silencing mechanism with regard to the chromatin structure at an unstimulated state of the interferon (IFN)-stimulated gene (ISG) remains unclear. Here we investigated the