Kluczowe dokumenty
AV100970
Sigma-Aldrich
Anti-TAL1 (AB2) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-SCL, Anti-T-cell acute lymphocytic leukemia 1, Anti-TCL5, Anti-Tal-1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
34 kDa
reaktywność gatunkowa
dog, bovine, mouse, horse, guinea pig, human, rat
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TAL1(6886)
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the middle region of human TAL1
Zastosowanie
Anti-TAL1 (AB2) antibody produced in rabbit is suitable for western blotting at a concentration of 5 μg/ml. For immunohistochemistry of paraffin-embedded tissue sections, a concentration of 4-8 μg/ml is suitable.
Działania biochem./fizjol.
TAL1/SCL regulates osteoclast-differentiation via GATA-2, macrophage colony-stimulating factor, and osteoclast-differentiation factor/osteoprotegerin ligand pathway.
Sekwencja
Synthetic peptide located within the following region: INFLAKLLNDQEEEGTQRAKTGKDPVVGAGGGGGGGGGGAPPDDLLQDVL
Postać fizyczna
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
T Yamane et al.
Experimental hematology, 28(7), 833-840 (2000-07-25)
Osteoclasts are of hematopoietic origin. The mechanism by which hematopoietic stem cells are specified to the osteoclast lineage is unclear. To understand the process of generation and differentiation of this lineage of cells, we performed in vitro studies on the