Kluczowe dokumenty
AV100811
Sigma-Aldrich
Anti-GTF2H1 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Synonim(y):
Anti-General transcription factor IIH, polypeptide 1, 62 kDa
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
62 kDa
reaktywność gatunkowa
guinea pig, human, rat, mouse, horse
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... GTF2H1(2965)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu N-końcowego ludzkiego GTF2H1
Zastosowanie
Przeciwciało anty-GTF2H1 jest odpowiednie do western blottingu w stężeniu 1-2 μg/ml. Do immunohistochemii skrawków tkanek zatopionych w parafinie odpowiednie jest stężenie 4-8 μg/ml.
Działania biochem./fizjol.
GTF2H1 jest podstawowym czynnikiem transkrypcyjnym polimerazy RNA II, który bierze udział w naprawie DNA, wydłużaniu transkrypcji i cyklu komórkowym.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: EEVLLIVKKVRQKKQDGALYLMAERIAWAPEGKDRFTISHMYADIKCQKI
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Maximiliano M Portal
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 108(21), 8686-8691 (2011-05-12)
General transcription factor IIH (TFIIH) is a complex RNA polymerase II basal transcription factor comprising 10 different polypeptides that display activities involved in transcription and DNA repair processes. Although biochemical studies have uncovered TFIIH importance, little is known about how
D Patschan et al.
American journal of physiology. Renal physiology, 307(6), F686-F694 (2014-08-01)
Diabetic nephropathy is the most frequent single cause of end-stage renal disease in our society. Microvascular damage is a key event in diabetes-associated organ malfunction. Early endothelial outgrowth cells (eEOCs) act protective in murine acute kidney injury. The aim of
Jumpei Kashima et al.
Hepatology research : the official journal of the Japan Society of Hepatology, 44(7), 779-787 (2013-06-19)
Autophagy has been implicated in lipid droplet (LD) turnover. Adipose differentiation-related protein (ADRP) and microtubule-associated protein 1 light chain 3 (LC3) monitor LD and autophagosomes, respectively. We examined whether immunohistochemical staining of ADRP and LC3 can monitor LD and autophagy
Meihui Xia et al.
International journal of oncology, 45(6), 2341-2348 (2014-10-02)
The mechanisms underlying cisplatin resistance in tumors are not fully understood. Previous studies have reported that cellular resistance to oxidative stress is accompanied by resistance to cisplatin. However, the relationship between the resistance to oxidative stress and cisplatin drug resistance
A Trocoli et al.
Cell death and differentiation, 21(12), 1852-1861 (2014-07-19)
The p62/SQSTM1 adapter protein has an important role in the regulation of several key signaling pathways and helps transport ubiquitinated proteins to the autophagosomes and proteasome for degradation. Here, we investigate the regulation and roles of p62/SQSTM1 during acute myeloid