Kluczowe dokumenty
AV100771
Sigma-Aldrich
Anti-TCF12 (AB2) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-HEB, Anti-HTF4, Anti-HsT17266, Anti-Transcription factor 12 (HTF4, helix-loop-helix Transcription factors 4)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
73 kDa
reaktywność gatunkowa
pig, bovine, human, mouse
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TCF12(6938)
Opis ogólny
TCF12 należy do rodziny czynników transkrypcyjnych Tcf, które aktywują geny indukowane przez szlak Wnt.
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu N-końcowego ludzkiego TCF12
Zastosowanie
Przeciwciało anty-TCF12 (AB2) wytwarzane u królika króliczego jest odpowiednie do western blottingu w stężeniu 1 μg/ml.
Działania biochem./fizjol.
TCF12 hamuje ekspresję mRNA E-kadheryny w przerzutowych komórkach raka jelita grubego. Nadekspresja TCF12 ułatwia migrację i inwazję tych komórek. TCF12 może odgrywać rolę w utrzymywaniu neuronalnych komórek macierzystych i progenitorowych w stanie niezróżnicowanym podczas neurogenezy.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: QQQRMAAIGTDKELSDLLDFSAMFSPPVNSGKTRPTTLGSSQFSGSGIDE
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
M Uittenbogaard et al.
Brain research. Gene expression patterns, 1(2), 115-121 (2004-03-17)
In this study, we focused on the potential function of the murine gene Tcf12 (also known as ME1 or HEB) encoding the bHLH E-protein ME1 during brain development. An exencephaly phenotype of low penetrance has consistently been observed in both
Chun-Chung Lee et al.
The Journal of biological chemistry, 287(4), 2798-2809 (2011-12-02)
A correlation of TCF12 mRNA overexpression with colorectal cancer (CRC) metastasis was suggested by microarray data and validated by the survey of 120 patients. Thirty-three (27.5%) of the 120 patients showed tumor TCF12 mRNA overexpression and had a higher rate