Kluczowe dokumenty
AL11400
Sigma-Aldrich
DMT-locA(bz) Phosphoramidite
Synonim(y):
DMT-locA(bz) Phosphoramidite
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C48H52N7O8P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
885.94
Kod UNSPSC:
41116105
pochodzenie biologiczne
non-animal source (BSE/TSE no Risk)
Poziom jakości
linia produktu
Proligo Reagents
Próba
≥98.0% (31P-NMR)
≥98.0% (reversed phase HPLC)
Postać
powder
zanieczyszczenia
≤3 wt. % Residual Solvent Content
<0.4 wt. % water content (Karl Fischer)
<0.5% single unspecified Impurity (reversed phase HPLC)
kolor
white to off-white
rozpuszczalność
soluble, clear, colorless
absorpcja
<0.1 in acetonitrile at 0.2 M
λ
conforms (UV/VIS Identity)
przydatność
conforms to structure for H-NMR
conforms to structure for LC-MS
temp. przechowywania
−20°C
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3