Key Documents
ADF356303-EP
Adapter for Eppendorf® F-35-6-30 Rotor
holds 1 x 30 mL round-bottom tube, large rotor bore, large rotor bore, pack of 2 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41103911
Właściwości
holds 1 x 30 mL round-bottom tube, large rotor bore
opakowanie
pack of 2 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 022654556 (NA)
Parametry
7,087 × g max. RCF
metody
centrifugation: suitable
Średnica
26 mm
kompatybilność
for use with Rotor F-35-6-30 (large rotor bore)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Adapters to fit various size tubes and bottles for use with Eppendorf rotor F-35-6-30.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG