ADF356302S-EP
Adapter for Eppendorf® F-35-6-30 Rotor
holds 1 x 2.6 - 7 mL round-bottom tube, small rotor bore, small rotor bore, pack of 2 ea
About This Item
Właściwości
holds 1 x 2.6 - 7 mL round-bottom tube, small rotor bore
opakowanie
pack of 2 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 022654501 (NA)
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with Rotor F-35-6-30 (small rotor bore)
Opis ogólny
Adapters to fit various size tubes and bottles for use with Eppendorf rotor F-35-6-30.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG