Kluczowe dokumenty
ADAPF346382-EP
Adapter for Eppendorf® F-34-6-38 Rotor
holds 3 round-bottom tubes 2.6-7 mL, pack of 2 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41103911
Właściwości
Holds 2.6 - 7 mL tubes
holds 3 round-bottom tubes 2.6-7 mL
opakowanie
pack of 2 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 022637279
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with Rotor F-34-6-38
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)