Kluczowe dokumenty
ADAPA481182-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-81 Rotor
holds 18 x 2.6 -7 mL reaction vessels, for 500 mL rectangular buckets, pack of 2 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41103911
Właściwości
holds 18 x 2.6 -7 mL reaction vessels
opakowanie
pack of 2 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5810747007 (Global)
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with 500 mL rectangular bucket
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Adapters to fit various sizes of tubes and bottles for use with Eppendorf rotor A-4-81.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)