Kluczowe dokumenty
ADAPA444215-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-44 Rotor
holds 2 x 15 mL conical tube, for 100 mL rectangular buckets, pack of 2
About This Item
Kod UNSPSC:
41103911
Materiały
conical bottom
Właściwości
for use with aerosol-tight lid
holds 2 x 15 mL conical tube
opakowanie
pack of 2
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 022637614 (NA)
Parametry
4,400 × g max. RCF
metody
centrifugation: suitable
Wysokość
121 mm
Średnica
17 mm
kompatybilność
for use with 100 mL rectangular bucket
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Adapters for varying sizes of tubes and bottles to be used with Eppendorf rotor A-4-44.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG