Kluczowe dokumenty
ADAPA43889-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-38 Rotor
holds 8 x 9 mL round-bottom tubes, for 90 mL rectangular bucket, pack of 2
About This Item
Kod UNSPSC:
41103911
Materiały
round bottom
Właściwości
holds 8 x 9 mL round-bottom tubes
opakowanie
pack of 2
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 022639340 (NA)
Parametry
2,750 × g max. RCF
metody
centrifugation: suitable
Średnica
14.5 mm
kompatybilność
for use with 90 mL rectangular bucket
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Adapter for use with 90 mL rectangular buckets in Eppendorf A-4-38 Rotor. Holds 8 x 9 mL round-bottom tubes and supplied as a pack of 2
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG