ADAPA438420-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-38 Rotor
holds 4 x 20 mL round-bottom tubes, for 90 mL rectangular bucket, pack of 2
About This Item
Materiały
flat bottom
Właściwości
holds 4 x 20 mL round-bottom tubes
opakowanie
pack of 2
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 022639382 (NA)
Parametry
2,750 × g max. RCF
metody
centrifugation: suitable
Średnica
22 mm
kompatybilność
for use with 90 mL rectangular bucket
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
EP022639382-2EA | 4061835085071 |