Kluczowe dokumenty
ADAPA438225-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-38 Rotor
holds 2 x 25 mL round-bottom tube, pack of 2, for use with 90 mL rectangular bucket
About This Item
Kod UNSPSC:
41103911
Materiały
flat bottom
Właściwości
holds 2 x 25 mL round-bottom tube
opakowanie
pack of 2
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 022639391 (NA)
Parametry
2,750 × g max. RCF
metody
centrifugation: suitable
Średnica
25 mm
kompatybilność
for use with 90 mL rectangular bucket
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Adapter for use with 90 mL rectangular bucket in Eppendorf A-4-38 Rotor. Holds 2 x 25 mL round-bottom tubes and supplied as a pack of 2.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG