AC-0368A
p62 (Sequestosome-1) (EP396) Rabbit Monoclonal Primary Antibody
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
Ig fraction of antiserum
klon
monoclonal
opis
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
Formularz
buffered aqueous solution
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:200
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
wizualizacja
(nuclear,cytoplasm)
Opis ogólny
Jakość
![]() IVD | ![]() IVD | ![]() IVD | ![]() RUO |
Postać fizyczna
Inne uwagi
For Technical Service please contact: 800-665-7284 or email: service@cellmarque.com
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)