Merck
AAPMLS02
Sigma-Aldrich
Amino Acid Peptide Metabolite Library Of Standards Plate 2 (Water Soluble)
Supplied by IROA Technologies
Synonim(y):
AAPMLS, Mass Spectrometry Metabolite Library
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 1 plates
producent / nazwa handlowa
IROA Technologies
rozmiar płytki
96 wells
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
AAPMLS Plate 2 to zbiór wysokiej jakości małych cząsteczek biochemicznych, które obejmują szeroki zakres metabolizmu pierwotnego. Są to związki o wysokiej czystości (>95%) dostarczane w ekonomicznym, gotowym do użycia formacie. Ta biblioteka wzorców jest najczęściej używana do kwalifikacji i kwantyfikacji metabolitów dla MS i NMR, funkcjonalnych testów komórkowych i badań fenotypowych. Deskryptory metabolitów dostarczane z produktem obejmują: Nazwę, CID macierzysty, wzór cząsteczkowy, masę cząsteczkową, CAS, ChEBI, HMDB ID, PubChem Compound i Substance ID. Biblioteka jest przeznaczona do zastosowań metabolomiki spektrometrii mas i zapewnia szeroką reprezentację metabolizmu pierwotnego.
Zastosowanie
Kwalifikacja i kwantyfikacja metabolitów dla MS, NMR itp.; Funkcjonalne testy komórkowe; Badania przesiewowe fenotypów
Cechy i korzyści
Aby wyświetlić pełną listę związków w bibliotece, odwiedź stronę AAPMLS Plate Map. Kompletna mapa płytek z nazwą, Parent CID, wzorem cząsteczkowym, masą cząsteczkową, CAS, ChEBI, HMBD ID, PubChem Compound i Substance ID jest dostarczana wraz z pobraniem oprogramowania. Szerokie spektrum metabolitów, kluczowe metabolity pierwotne i produkty pośrednie obejmujące kluczowe szlaki metaboliczne, w tym następujące klasy związków: kwasy karboksylowe, aminokwasy; aminy biogenne, poliaminy; nukleotydy, koenzymy i witaminy; mono- i disacharydy; kwasy tłuszczowe, lipidy, steroidy i hormony.
Przydatność
Nadaje się do ręcznych i zautomatyzowanych przepływów pracy
Uwaga dotycząca przygotowania
Związki AAPMLS Plate 2 są wygodnie dostarczane w ilości 5 μg na studzienkę, co wystarcza do wielokrotnych wstrzyknięć. Związki mogą być stosowane jako wzorce i wstrzykiwane pojedynczo lub można zastosować strategię łączenia związków według rzędów, aby umożliwić analizę wielu mieszanin na wstrzyknięcie. Więcej informacji na temat AAPMLS02, solubilizacji i uwag dotyczących przygotowania można znaleźć w arkuszu informacyjnym produktu na górze strony.
Inne uwagi
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat naszej oferty biochemikaliów, wypełnij ten formularz.
Pakiet oprogramowania 9340 jest rozprowadzany i dostosowany do pracy z AAPMLS02. Dostępny jest podręcznik użytkownika i instrukcje wideo.
Aby pobrać pakiet oprogramowania, odwiedź stronę sigma.com/mlsdiscovery.
Aby obejrzeć MLSDiscovery Video odwiedź: MLSDiscovery Tutorial Video.
Informacje prawne
AAPMLS is a trademark of IROA Technologies LLC
MLSDiscovery is a trademark of IROA Technologies LLC
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Oferujemy biblioteki i zestawy małocząsteczkowych metabolitów z szerokim zakresem związków metabolitów pierwotnych obejmujących kluczowe szlaki metaboliczne do badań metabolomicznych.
We provide small molecule metabolite libraries and kits with a comprehensive range of primary metabolite compounds covering key metabolic pathways for your metabolomics research.