Kluczowe dokumenty
A8850
Auto-Activated Protein Kinase from bovine kidney
from bovine kidney, aqueous solution
Synonim(y):
AK
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
bovine kidney
Poziom jakości
opis
Minimum 50 ng protein/vial by Bradford
Formularz
aqueous solution
aktywność właściwa
~17,000 units/mg protein
masa cząsteczkowa
36 kDa
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
Działania biochem./fizjol.
Enzym ten fosforyluje i inaktywuje fosfatazę białkową 2A. Funkcja ta wydaje się być związana z domeną katalityczną aktywowanej p21 kinazy białkowej p65(PAK), która jest wytwarzana w komórkach apoptotycznych. AK jest również zaangażowana w organizację cytoszkieletu i inne procesy transdukcji sygnału.
Definicja jednostki
Jedna jednostka to ilość enzymu, która włączy 1 nmol grup fosforylowych przy użyciu podstawowego białka mieliny jako substratu na minutę przy pH 7 w temperaturze 30 stopni Celsjusza.
Postać fizyczna
50 ng per vial in 10 μl of 50 mM Tris-HCl, pH 7.0, containing 14 mM β-Mercaptoethanol, 1 mM benzamidine, 0.1 mM PMSF, 1 mM EDTA, 65% ethyleneglycol, and 0.1% Brij® 35.
Informacje prawne
Brij is a registered trademark of Croda International PLC
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Yadong Fan et al.
Frontiers in immunology, 13, 959495-959495 (2022-08-16)
Macrophages are involved in hepatocyte steatosis and necroinflammation and play an important role in the pathogenesis of non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD). Impaired autophagy function (decreased autophagy or blocked autophagic flow) leads to cell damage and death and promotes NAFLD