A6979
Anti-AtMPK4 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, liquid
Synonim(y):
Anti-Arabidopsis thaliana MPK4
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klasa czystości
Molecular Biology
for molecular biology
klon
polyclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
antigen 43 kDa
reaktywność gatunkowa
Arabidopsis thaliana
metody
western blot: 0.5-1 μg/mL using extract (cytosolic fraction) of Arabidopsis thaliana and Nicotiana tabacum leaves
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Arabidopsis thaliana ... ATMPK4(828151)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- co-immunoprecipitation
- western blotting
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Anthocyanin Accumulation in Arabidopsis