Merck
A3104
Sigma-Aldrich
A-331440 L-tartrate hydrate
≥98% (HPLC), solid
Synonim(y):
4′-[3-[3(R)-Dimethylamino-1-pyrrolidinyl]propoxy]-[1,1-biphenyl]-4′-carbonitrile L-tartrate hydrate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H27N3O · xC4H6O6 · yH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
349.47 (anhydrous free base basis)
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.77
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
solid
kolor
white to off-white
rozpuszczalność
DMSO: ≥10 mg/mL
H2O: insoluble
ethanol: insoluble
methanol: insoluble
inicjator
Abbott
ciąg SMILES
[H]O[H].O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O.CN(C)[C@@H]1CCN(CCCOc2ccc(cc2)-c3ccc(cc3)C#N)C1
InChI
1S/C22H27N3O.C4H6O6.H2O/c1-24(2)21-12-14-25(17-21)13-3-15-26-22-10-8-20(9-11-22)19-6-4-18(16-23)5-7-19;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;/h4-11,21H,3,12-15,17H2,1-2H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);1H2/t21-;1-,2-;/m11./s1
Klucz InChI
BWZMVOINNVPOGW-LZXZYUBDSA-N
Działania biochem./fizjol.
A-331430 L-wodzian winianu jest nieimidazolowym antagonistą receptorahistaminowego H3.
Histamine affects homeostatic mechanisms, including food and water consumption, by acting on central nervous system (CNS) receptors. Presynaptic histamine H3 receptors regulate release of histamine and other neurotransmitters, and histamine H3 receptor antagonists enhance neurotransmitter release. A-331440 [4′-[3-(3(R)-(dimethylamino)-pyrrolidin-1-yl)-propoxy]-biphenyl-4-carbonitrile] is a histamine H3 receptor antagonist which binds potently and selectively to both human and rat histamine H3 receptors (Ki<=25 nM). Mice were stabilized on a high-fat diet (45 kcal % lard) prior to 28-day oral b.i.d. dosing for measurement of obesity-related parameters. A-331440 administered at 0.5 mg/kg had no significant effect on weight, whereas 5 mg/kg decreased weight comparably to dexfenfluramine (10 mg/kg). A-331440 administered at 15 mg/kg reduced weight to a level comparable to mice on the low-fat diet. The two higher doses reduced body fat and the highest dose also normalized an insulin tolerance test. These data show that the histamine H3 receptor antagonist, A-331440, has potential as an antiobesity agent.
Cechy i korzyści
Związek ten jest opisany na stronie Histamine Receptors w podręczniku Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. Aby przejrzeć inne strony podręcznika, kliknij tutaj.
Związek ten został opracowany przez firmę Abbott. Aby przejrzeć listę innych związków opracowanych przez firmy farmaceutyczne i zatwierdzonych leków/kandydatów na leki, kliknij tutaj.
Informacje prawne
Przedmiot patentów USA nr 6,515,013 i 6,620,839. Sprzedawane na licencji firmy Abbott Laboratories
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Structure-activity relationships of A-331440: a new histamine-3 antagonist with anti-obesity properties.
R Faghih et al.
Inflammation research : official journal of the European Histamine Research Society ... [et al.], 53 Suppl 1, S79-S80 (2004-04-01)
Arthur A Hancock et al.
European journal of pharmacology, 487(1-3), 183-197 (2004-03-23)
Histamine affects homeostatic mechanisms, including food and water consumption, by acting on central nervous system (CNS) receptors. Presynaptic histamine H(3) receptors regulate release of histamine and other neurotransmitters, and histamine H(3) receptor antagonists enhance neurotransmitter release. A-331440 [4'-[3-(3(R)-(dimethylamino)-pyrrolidin-1-yl)-propoxy]-biphenyl-4-carbonitrile] is a
Produkty
We offers many products related to histamine receptors for your research needs.