Kluczowe dokumenty
A2105
Anti-AP Endonuclease antibody, Mouse monoclonal
clone APEREF, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Anti-AP lysase, Anti-APE/Ref1, Anti-APE1, Anti-APEN, Anti-APEX nuclease, Anti-APEX1, Anti-Apurinic/Apyrimidinic Endonuclease, Anti-HAP1, Monoclonal Anti-AP Endonuclease antibody produced in mouse
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
APEREF, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~37 kDa
reaktywność gatunkowa
canine, human, rat, mouse
stężenie
~2 mg/mL
metody
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 0.5-1 μg/mL using total cell extract of Raji cells
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... APEX1(328)
mouse ... Apex1(11792)
rat ... Apex1(79116)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Western Blotting (1 paper)
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Produkty
DNA damage and repair mechanism is vital for maintaining DNA integrity. Damage to cellular DNA is involved in mutagenesis, the development of cancer among others.