Kluczowe dokumenty
A0476
Sigma-Aldrich
Activin Receptor-Like Kinase 1/Fc Chimera human
>90% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in NSO cells, lyophilized powder, suitable for cell culture
Synonim(y):
ALK-1
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.32
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in NSO cells
Próba
>90% (SDS-PAGE)
Formularz
lyophilized powder
masa cząsteczkowa
50-55 kDa by SDS-PAGE (reducing)
calculated mol wt ~37.3 kDa
opakowanie
pkg of 100 μg
warunki przechowywania
avoid repeated freeze/thaw cycles (Do not store in a frost-free freezer.)
metody
cell culture | mammalian: suitable
zanieczyszczenia
endotoxin, tested
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... ACVRL1(94)
Działania biochem./fizjol.
ALK-1 jest kompleksem typu I kinaz serynowo-treoninowych. Receptory typu I i II wiążą ligandy z nadrodziny TGF-β. Ludzka i mysia ALK-1 mają około 71% identyczności sekwencji aminokwasów w swoich domenach zewnątrzkomórkowych.
Kompleks typu I kinaz serynowo-treoninowych; wiąże ligandy z nadrodziny TGF-β.
Postać fizyczna
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in phosphate buffered saline.
Komentarz do analizy
Może być stosowany jako kalibrator dla przeciwciał ALK-1.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A Lux et al.
The Journal of biological chemistry, 274(15), 9984-9992 (1999-04-03)
Germ line mutations in one of two distinct genes, endoglin or ALK-1, cause hereditary hemorrhagic telangiectasia (HHT), an autosomal dominant disorder of localized angiodysplasia. Both genes encode endothelial cell receptors for the transforming growth factor beta (TGF-beta) ligand superfamily. Endoglin
P ten Dijke et al.
Oncogene, 8(10), 2879-2887 (1993-10-01)
Human cDNA clones encoding four novel putative transmembrane protein serine/threonine kinases, denoted activin receptor-like kinase (ALK) -1, -2, -3 and -4, were obtained using a polymerase chain reaction (PCR)-based strategy. The PCR primers were designed based upon the sequence similarity