Key Documents
84885
pI-Select
set of 10 acrylamido buffer solutions (10 ml each) pK 1.0-12
Synonim(y):
Acrylamido buffers, set
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Postać
liquid
okres trwałości
limited shelf life
pKa
1.0
10.3
≥12.0
3.1
3.6
4.6
6.2
7.0
8.5
9.3
temp. przechowywania
2-8°C
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
71.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
22 °C - closed cup