Merck
74155
Sigma-Aldrich
Nonactin
from Streptomyces sp., ≥97.0% (TLC)
Synonim(y):
Ammonium ionophore
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C40H64O12
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
736.93
Beilstein:
76434
Numer WE:
Kod UNSPSC:
51102829
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.85
pochodzenie biologiczne
Streptomyces sp.
Poziom jakości
Próba
≥97.0% (TLC)
Formularz
powder
kolor
white to faint yellow
spektrum działania antybiotyku
Gram-positive bacteria
Tryb działania
DNA synthesis | interferes
cell membrane | interferes
enzyme | inhibits
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C[C@H]1C[C@@H]2CC[C@@H](O2)[C@@H](C)C(=O)O[C@H](C)C[C@H]3CC[C@H](O3)[C@H](C)C(=O)O[C@@H](C)C[C@@H]4CC[C@@H](O4)[C@@H](C)C(=O)O[C@H](C)C[C@H]5CC[C@H](O5)[C@H](C)C(=O)O1
InChI
1S/C40H64O12/c1-21-17-29-9-13-34(49-29)26(6)38(42)46-23(3)19-31-11-15-36(51-31)28(8)40(44)48-24(4)20-32-12-16-35(52-32)27(7)39(43)47-22(2)18-30-10-14-33(50-30)25(5)37(41)45-21/h21-36H,9-20H2,1-8H3/t21-,22+,23+,24-,25-,26+,27+,28-,29-,30+,31+,32-,33-,34+,35+,36-
Klucz InChI
RMIXHJPMNBXMBU-QIIXEHPYSA-N
Opis ogólny
Struktura chemiczna: makrolid
May contain the homologues monactin and dinactin
Zastosowanie
Nonaktyna jest stosowana jako rozpuszczalny w neutralnych błonach lipidowych jonofor amonowy (i potasowy), jako rozprzęgacz fosforylacji oksydacyjnej oraz do hamowania powierzchniowej ekspresji niektórych białek szoku cieplnego (HSP60) .
Działania biochem./fizjol.
Nonaktyna jest makrotetrolidem, który tworzy kompleksy z kationami alkalicznymi, takimi jak potas i sód. Doniesiono, że nonaktyna hamuje przetwarzanie cytoplazmatycznych białek prekursorowych przeznaczonych do mitochondriów. Nonaktyna jest rozprzęgaczem fosforylacji oksydacyjnej .
Opakowanie
5 mg
Inne uwagi
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w suchym i dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w atmosferze gazu obojętnego.wrażliwy na wilgoć. Przechowywać w suchym miejscu.
Natural macrotetrolide
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
[Macrotetrolides].
W Keller-Schierlein et al.
Fortschritte der Chemie organischer Naturstoffe = Progress in the chemistry of organic natural products. Progres dans la chimie des substances organiques naturelles, 26, 161-189 (1968-01-01)
Total synthesis of nonactin.
Ju Y.L.; Byeang H.K.
Tetrahedron, 52, 571-571 (1996)
S Krasne et al.
Science (New York, N.Y.), 174(4007), 412-415 (1971-10-22)
An abrupt loss of effectiveness of the presumed carriers, nonactin and valinomycin, in mediating ion conductance occurred at the same temperature as the membrane fluidity, judged visually, was lost. By contrast, the effects of the presumed channel-former, gramicidin, were the
Svetlana S Efimova et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 28(26), 9908-9914 (2012-06-19)
The effects of various subclasses of flavonoids, Rose Bengal, and different styrylpyridinium dyes on the magnitude of the dipole potential of membranes composed of pure phospholipids and sterol-containing bilayers were investigated. Changes in the steady-state membrane conductance induced by cation-ionophore
Peter Jani et al.
Biotechnology journal, 3(2), 202-208 (2007-12-08)
The optimization of the biosynthetic pathways is highly attractive for the large-scale preparation of macrotetrolides, because overall yields in the chemical synthesis of compounds like nonactin have been very low. A key success factor determining the outcome of such optimizations