68841
Dextran sulfate sodium salt from Leuconostoc spp.
Mr ~20,000
About This Item
Polecane produkty
Postać
powder
masa cząsteczkowa
Mr ~20,000
skład
Sulfur Content, 16.0-20.0%
strata
≤10% loss on drying
rozpuszczalność
H2O: 100 mg/mL, clear, colorless to faintly greenish-yellow
temp. przechowywania
room temp
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Uwaga dotycząca przygotowania
Inne uwagi
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Additional information about FITC-labelled polysaccarides including FITC-Dextran, FITC-DEAE-dextran (FDD), FITC-carboxymethyl-dextran (FCM-Dextran). This page discusses the impact of weight-average molecular weight on the respective molecule dimensions and other physical properties