62001-046
DNAgard® Tissue
100 mL bottle, for room temp preservation of DNA
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
for molecular biology
Postać
liquid
zastosowanie
200 reactions
temp. przechowywania
room temp
Cechy i korzyści
- Protects DNA in tissues, cells and biopsy material from degradation at room temperature
- Compatible with most downstream applications, e.g., PCR, qPCR and sequencing.
- Optional dry-down feature allows for long-term storage
- Reduces storage and shipping costs and improves lab space management
Opakowanie
Informacje prawne
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Protokoły
Current methods for storing and shipping human and animal tissue or cells for clinical, forensic and biomedical research needs are costly and can be insufficient for reliable molecular diagnostics requiring preservation of high-quality genomic DNA.
Biomatrica DNA stability reagent for preserving tissue.