Kluczowe dokumenty
61909
Atto Rho14 NHS ester
BioReagent, suitable for fluorescence
About This Item
Kod UNSPSC:
12352108
NACRES:
NA.32
Polecane produkty
linia produktu
BioReagent
Próba
≥90.0% (HPLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
ATTO-TEC GmbH
zakres etykietowania
≥90.0%
λ
in ethanol (with 0.1% trifluoroacetic acid)
absorpcja UV
λ: 624.0-630.0 nm Amax
przydatność
suitable for fluorescence
temp. przechowywania
−20°C
Zastosowanie
Atto Rho14 NHS ester to nowa rodamina posiadająca funkcjonalność sprzęgania z biomolekułami, takimi jak DNA, RNA lub białka. Etykieta wykazuje silną absorpcję i niezwykle wysoką wydajność kwantową fluorescencji. ATTO Rho14 jest najjaśniejszą etykietą dostępną w tym zakresie długości fal. Barwnik wykazuje wyjątkowo wysoką fotostabilność. Podobnie jak w przypadku większości znaczników ATTO, absorpcja i fluorescencja są niezależne od pH w zakresie od pH 2 do 11, używanym w typowych zastosowaniach. Barwnik jest umiarkowanie hydrofilowy. Po sprzężeniu z podłożem ATTO Rho14 posiada ładunek elektryczny netto +1.
Informacje prawne
This product is for Research use only. In case of intended commercialization, please contact the IP-holder (ATTO-TEC GmbH, Germany) for licensing.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Chao Ma et al.
Analytica chimica acta, 734, 69-78 (2012-06-19)
This article describes the design and preparation of a novel fluorescence resonance energy transfer (FRET)-based ratiometric sensor with the polymer nanoparticle as scaffold for detecting Hg(2+) in aqueous media. In this study, a fluorescent dye fluorescein isothiocyanate (FITC, served as
Yuan-Qiang Sun et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 51(31), 7634-7636 (2012-06-08)
Probes to dye for: Rhodamine-inspired Si-pyronine, Si-rhodamine, Te-rhodamine, and Changsha NIR dyes have been developed recently. These dyes show fluorescence in the far-red to near-infrared region, while retaining the advantages of the original rhodamines, such as high fluorescence quantum yield
Raphael Alford et al.
Molecular imaging, 8(6), 341-354 (2009-12-17)
Fluorophores are potentially useful for in vivo cancer diagnosis. Using relatively inexpensive and portable equipment, optical imaging with fluorophores permits real-time detection of cancer. However, fluorophores can be toxic and must be investigated before they can be administered safely to
Jianghong Rao et al.
Current opinion in biotechnology, 18(1), 17-25 (2007-01-20)
In vivo fluorescence imaging uses a sensitive camera to detect fluorescence emission from fluorophores in whole-body living small animals. To overcome the photon attenuation in living tissue, fluorophores with long emission at the near-infrared (NIR) region are generally preferred, including
Chunbai He et al.
Biomaterials, 33(33), 8569-8578 (2012-08-22)
Polymeric nanoparticles have been widely applied to oral delivery of protein drugs, however, few studies focused on the systematical elucidation of the size-dependent oral absorption mechanism with well-defined polymeric nanoparticles. Rhodamine B labeled carboxylated chitosan grafted nanoparticles (RhB-CCNP) with different