Kluczowe dokumenty
59746
Atto Rho14
BioReagent, suitable for fluorescence
About This Item
Polecane produkty
linia produktu
BioReagent
Postać
solid
producent / nazwa handlowa
ATTO-TEC GmbH
fluorescencja
λex 625 nm; λem 646 nm
przydatność
suitable for fluorescence
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Absorption and fluorescence are pH-independent in the range of pH 2 to 11, used in typical applications. The dye is moderately hydrophilic.
Zastosowanie
Absorption and fluorescence are pH-independent in the range of pH 2 to 11, used in typical applications. The dye is moderately hydrophilic.
Informacje prawne
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Produkty
Pomiar czasu życia fluorescencji ma przewagę nad pomiarami opartymi na intensywności. Zastosowania obejmują testy czasu życia fluorescencji, wykrywanie i FLI.