Merck
55212
Sigma-Aldrich
Phalloidin–Atto Rho6G
suitable for fluorescence, ≥90% (HPCE)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.32
Próba
≥90% (HPCE)
Formularz
solid
masa cząsteczkowa
Mw 1396 g/mol
producent / nazwa handlowa
ATTO-TEC GmbH
fluorescencja
λex 535 nm; λem 560 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
przydatność
suitable for fluorescence
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Atto Rho6G to nowa etykieta fluorescencyjna należąca do klasy barwników rodaminy. Wykazuje silną absorpcję, wyjątkowo wysoką wydajność kwantową fluorescencji, wysoką stabilność termiczną i fotostabilność oraz bardzo małe tworzenie trypletów. Atto Rho6G jest umiarkowanie hydrofilowy. Falloidyna jest toksyną grzybową wyizolowaną z trującego grzyba Amanita phalloides. Jej toksyczność przypisuje się zdolności do wiązania F-aktyny w komórkach wątroby i mięśni. W wyniku wiązania falloidyny filamenty aktyny ulegają silnej stabilizacji. Stwierdzono, że falloidyna wiąże się tylko z polimerycznymi i oligomerycznymi formami aktyny, a nie z monomeryczną aktyną. Stała dysocjacji kompleksu aktyna-falloidyna została określona jako rzędu 3 x 10-8. Falloidyna różni się od amanityny szybkością działania; przy wysokich poziomach dawek śmierć myszy lub szczurów następuje w ciągu 1 lub 2 godzin.
Zastosowanie
Fluorescencyjne koniugaty falloidyny, odczynniki barwiące rodamina-falloidyna, takie jak Phalloidin-Atto Rho6G są używane do znakowania filamentów aktyny do zastosowań histologicznych. Niektóre cechy strukturalne falloidyny są wymagane do wiązania z aktyną. Jednak łańcuch boczny aminokwasu 7 (g-dihydroksyleucyna) jest dostępny do modyfikacji chemicznych bez znaczącej utraty powinowactwa do aktyny.
Informacje prawne
This product is for Research use only. In case of intended commercialization, please contact the IP-holder (ATTO-TEC GmbH, Germany) for licensing.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Marjolein B M Meddens et al.
Microscopy and microanalysis : the official journal of Microscopy Society of America, Microbeam Analysis Society, Microscopical Society of Canada, 19(1), 180-189 (2013-01-26)
Podosomes are cellular adhesion structures involved in matrix degradation and invasion that comprise an actin core and a ring of cytoskeletal adaptor proteins. They are most often identified by staining with phalloidin, which binds F-actin and therefore visualizes the core.
Ana Vicente-Sánchez et al.
Molecular brain, 6, 42-42 (2013-10-08)
G protein-coupled receptors (GPCRs) are the targets of a large number of drugs currently in therapeutic use. Likewise, the glutamate ionotropic N-methyl-D-aspartate receptor (NMDAR) has been implicated in certain neurological disorders, such as neurodegeration, neuropathic pain and mood disorders, as
Magdalena Izdebska et al.
Acta histochemica, 115(5), 487-495 (2013-01-15)
Quantum dots (QDs) are fluorescent nanocrystals whose unique properties are fundamentally different from organic fluorophores. Moreover, their cores display sufficient electron density to be visible under transmission electron microscopy (TEM). Here, we report a technique for phalloidin-based TEM detection of
Models of the collective behavior of proteins in cells: tubulin, actin and motor proteins.
Tuszynski JA, Brown JA, Sept D.
J. Biol. Physics, 29, 401-428 (2003)
J E Bowe et al.
Diabetologia, 56(4), 783-791 (2013-01-25)
Glucose plays two distinct roles in regulating insulin secretion from beta cells--an initiatory role, and a permissive role enabling receptor-operated secretagogues to potentiate glucose-induced insulin secretion. The molecular mechanisms underlying the permissive effects of glucose on receptor-operated insulin secretion remain