Kluczowe dokumenty
50283
Anti-Mouse IgG - Atto 655 antibody produced in goat
~1 mg/mL IgG
Synonim(y):
Atto 655 [goat Anti-mouse IgG]
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
goat
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
Atto 655 conjugate
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
secondary antibodies
klon
polyclonal
zawiera
50% glycerol
reaktywność gatunkowa
mouse
stężenie
~1 mg/mL IgG
metody
immunofluorescence: suitable
fluorescencja
λex 655 nm; λem 677 nm in PBS
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Opakowanie
Komentarz do analizy
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Immunoblotting (Western blot transfer) is a common technique in modern proteomics research.