42603
Lignin Peroxidase
powder, slightly beige, >0.1 U/mg
Synonim(y):
LiP, Ligninase, Peroxidase, lignin
About This Item
Formularz
powder
aktywność właściwa
>0.1 U/mg
kolor
slightly beige
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
Działania biochem./fizjol.
Lignin peroxidase is a fungal enzyme which has a key role in the ligninolytic cycle, the process by which the structural component of plant walls, lignin, is degraded.
Epoxide hydrolase is an enantioselective catalyst for the hydrolytic kinetic resolution of expoxides.
Epoxide hydrolase is an enantioselective catalyst for the hydrolytic kinetic resolution of expoxides.
Opakowanie
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Definicja jednostki
One unit corresponds to the amount of enzyme, which oxidizes 1 μmole 3.4-dimethoxybenzyl alcohol per minute at pH 3.0 and 30 °C
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?