397A-1
Treponema pallidum Rabbit Polyclonal Antibody
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
100
300
500
forma przeciwciała
Ig fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
producent / nazwa handlowa
Cell Marque™
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
Postać fizyczna
Solution in Tris Buffer, pH 7.3-7.7, with 1% BSA and <0.1% Sodium Azide
Uwaga dotycząca przygotowania
Download the IFU specific to your product lot and formatNote: This requires a keycode which can be found on your packaging or product label.
Inne uwagi
Product not available in all regions or countries. Analyte Specific Reagent in the United States. Analytical and performance characteristics are not established. To request more information on this product, please contact technical services at 800-665-7284 or email: service@cellmarque.com
Informacje prawne
Cell Marque is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2