363R-3
PAX-8 (SP348) Rabbit Monoclonal Antibody
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit blood
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of tissue culture supernatant
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
SP348
opis
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
vial of 0.1 mL (concentrate (363R-34-RUO) Research Use Only)
vial of 0.1 mL
(concentrate (363R-34))
vial of 0.5 mL (concentrate (363R-35))
vial of 1.0 mL (concentrate (363R-36))
vial of 1.0 mL (concentrate (363R-36-RUO) Research Use Only)
vial of 1.0 mL (pre-dilute (363R-37-RUO) Research Use Only)
vial of 1.0 mL (pre-dilute ready-to-use (363R-37))
vial of 25.0 mL (pre-dilute ready-to-use (363R-30))
vial of 25.0 mL (pre-dilute ready-to-use (363R-30-RUO))
vial of 7.0 mL (pre-dilute ready-to-use (363R-38))
vial of 7.0 mL (pre-dilute ready-to-use (363R-38-RUO) Research Use Only)
producent / nazwa handlowa
Cell Marque®
metody
immunocytochemistry: suitable (formalin-fixed, paraffin-embedded sections 1:10-1:20 (concentrated))
izotyp
IgG
kontrola
ovarian carcinoma, papillary carcinoma of thyroid, renal cell carcinoma, (Fallopian Tube)
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
wizualizacja
nuclear
Opis ogólny
Jakość
Canada - RUO
European Union - IVD
Japan - RUO
Postać fizyczna
Uwaga dotycząca przygotowania
Note: This requires a keycode which can be found on your packaging or product label.
Inne uwagi
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)