100
500
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
Ig fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
opis
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
vial of 0.1 mL concentrate (363A-14)
vial of 0.5 mL concentrate (363A-15)
bottle of 1.0 mL predilute (363A-17)
bottle of 7.0 mL predilute (363A-18)
producent / nazwa handlowa
Cell Marque™
metody
immunohistochemistry: 1:25-1:100
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
informacje o genach
human ... PAX8(7849)
Opis ogólny
Jakość
IVD | IVD | IVD | RUO |
Postać fizyczna
Uwaga dotycząca przygotowania
Inne uwagi
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2